Drukuj
Kwas trifluorooctowy 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
139720010 139720250 139721000 139725000 139720025 139720100
ACRO139720010EA 2200 PLN
ACRO139720010 ACRO139720250 ACRO139721000 ACRO139725000 ACRO139720025 ACRO139720100
Kwas trifluorooctowy 99%, extra pure
Kwas trifluoroctowy
Formuła: C₂HF₃O₂
Temp. Wrzenia: 72 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,535 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004169
Numer CAS: 76-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-929-3
Jednostka: 2699
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 % (Coulometric)
Color scale ≤20 APHA
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %