Drukuj
1,1,1,5,5,5-Heksafluoroacetyloaceton 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
218530050 218530250 218531000
ACRO218530050EA 325 PLN
ACRO218530050 ACRO218530250 ACRO218531000
1,1,1,5,5,5-Heksafluoroacetyloaceton 99%
1,1,1,5,5,5-Heksafluoroacetyloaceton
Formuła: C₅H₂F₆O₂
MW: 208.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 70…71 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.47 g/cm³
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000426
Numer CAS: 1522-22-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-191-0
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %