Drukuj
6-Chloro-1-heksanol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
109280250 109281000 109285000
ACRO109280250EA 330 PLN
ACRO109280250 ACRO109281000 ACRO109285000
6-Chloro-1-heksanol 95%
6-Chloro-1-heksanol
Formuła: C₆H₁₃ClO
MW: 136.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 108…112 °C (14 mmHg)
Gęstość: 1.03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002984
Numer CAS: 2009-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-925-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4547 to 1.4567 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %