5-Chloro-1-pentanol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Chloropentan-1-ol
L12088.09
L12088.18
L12088.09EA
728
PLN
L12088.09
L12088.18
5-Chloro-1-pentanol 95%
5-Chloro-1-pentanol
Purity: 95%
CAS No.: 5259-98-3
Molecular Formula: Cl(CH2)5OH
Formula Weight: 122.60
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 102-103°/8mm
MDL No.: MFCD00039556
Formuła:
C₅H₁₁ClO MW: 122.59 g/mol Temp. Wrzenia: 102…103 °C (8 mmHg) Gęstość: 1.060 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039556 Numer CAS: 5259-98-3 Numer WE (dawny EINECS): 226-067-8 |