4-Chloro-1-butanol tech. 85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Chlorobutan-1-ol
L04042.18
L04042.30
L04042.18EA
571
PLN
L04042.18
L04042.30
4-Chloro-1-butanol tech. 85%, Technical Grade
4-Chloro-1-butanol
Purity: 85%
CAS No.: 928-51-8
Molecular Formula: C4H9ClO
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.4570
Boiling Point: 50-52°/1mm
Beilstein Reference: 1731408
MDL No.: MFCD00002967
Formuła:
C₄H₉ClO MW: 108.57 g/mol Temp. Wrzenia: 50…52 °C (1 mmHg) Gęstość: 1.089 Temp. Zapłonu: 36 °C (97 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002967 Numer CAS: 928-51-8 Numer WE (dawny EINECS): 213-175-5 Jednostka: 2924 ADR: 3 III |