Drukuj
4-Chloro-1-butanol 85% balance THF and HCl
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chlorobutan-1-ol
356310100 356311000 356315000
ACRO356310100EA 190 PLN
ACRO356310100 ACRO356311000 ACRO356315000
4-Chloro-1-butanol 85% balance THF and HCl
4-Chloro-1-butanol
Formuła: C₄H₉ClO
MW: 108.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 58…60 °C (3 mmHg)
Gęstość: 1.089 g/cm³
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002967
Numer CAS: 928-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 213-175-5
Jednostka: 2924
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %