Drukuj
3-Chloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
C46403-25G C46403-100G C46403-500G
SIALC46403-25GEA 225 PLN
SIALC46403-25G SIALC46403-100G SIALC46403-500G
3-Chloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-1-propanol
Formuła: C₃H₇ClO
MW: 94.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 161
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1.1309 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 73
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002943
Numer CAS: 627-30-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-992-9
Jednostka: 2849
ADR: 6.1 III