3-Chloro-1-propanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
A16871.14
A16871.22
A16871.36
A16871.14EA
264
PLN
A16871.14
A16871.22
A16871.36
3-Chloro-1-propanol ≥98%
3-Chloro-1-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 627-30-5
Molecular Formula: ClCH2CH2CH2OH
Formula Weight: 94.54
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4450
Odour: Pleasant
pH: 3-4
Melting Point: -20°
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 773655
UN No.: 2849
MDL No.: MFCD00002943
Formuła:
C₃H₇ClO MW: 94.54 g/mol Temp. Wrzenia: 160…162 °C Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 1.131 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002943 Numer CAS: 627-30-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-992-9 Jednostka: 2849 ADR: 6.1 III |