Drukuj
2,3-Dichloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
36295-25ML 36295-5ML
SIAL36295-25MLEA 1090 PLN
SIAL36295-25ML SIAL36295-5ML
2,3-Dichloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichloro-1-propanol
Formuła: C₃H₆Cl₂O
Temp. Wrzenia: 183 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040446
Numer CAS: 616-23-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-470-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III