2,3-Dichloro-1-propanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18444.06
A18444.14
A18444.06EA
410
PLN
A18444.06
A18444.14
2,3-Dichloro-1-propanol ≥97%
2,3-Dichloro-1-propanol
Purity: 97+%
CAS No.: 616-23-9
Molecular Formula: ClCH2CHClCH2OH
Formula Weight: 128.99
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4850
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 1732060
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040446
Formuła:
C₃H₆Cl₂O Temp. Wrzenia: 182 °C Temp. topnienia: –44 °C Gęstość: 1,361 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040446 Numer CAS: 616-23-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-470-0 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |