Drukuj
2,3-Dichloro-1-propanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
365090050 365090250
ACRO365090050EA 263 PLN
ACRO365090050 ACRO365090250
2,3-Dichloro-1-propanol 97%
2,3-Dichloro-1-propanol
Formuła: C₃H₆Cl₂O
Temp. Wrzenia: 182 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00040446
Numer CAS: 616-23-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-470-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %