Drukuj
2,2,2-Trichloroetanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
T54801-100G T54801-500G
SIALT54801-100GEA 277 PLN
SIALT54801-100G SIALT54801-500G
2,2,2-Trichloroetanol, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trichloroetanol
Formuła: C₂H₃Cl₃O
MW: 149.4 g/mol
Temp. Wrzenia: 151
Temp. topnienia: 17…18 °C
Gęstość: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004677
Numer CAS: 115-20-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-071-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,09786