2,2,2-Trichloroetanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 115-20-8
Molecular Formula: Cl3CCH2OH
Formula Weight: 149.40
Flash Point:
Formuła:
C₂H₃Cl₃O Temp. Wrzenia: 151…153 °C Temp. topnienia: 17…18 °C Gęstość: 1,560 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004677 Numer CAS: 115-20-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-071-0 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,9638 |