Drukuj
2,2,2-Trichloroetanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
139441000 139445000
ACRO139441000EA 270 PLN
ACRO139441000 ACRO139445000
2,2,2-Trichloroetanol 99%
2,2,2-Trichloroetanol
Formuła: C₂H₃Cl₃O
MW: 149.4 g/mol
Temp. Wrzenia: 151
Temp. topnienia: 17.8 °C
Gęstość: 1.55 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004677
Numer CAS: 115-20-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-071-0
Klasyfikacja Merck : 12,09786
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %