Drukuj
1,3-Dichloro-2-propanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A16003.30 A16003.0B
A16003.30EA 379 PLN
A16003.30 A16003.0B
1,3-Dichloro-2-propanol ≥98%
1,3-Dichloro-2-propanol
Purity: 98+% CAS No.: 96-23-1 Molecular Formula: C3H6Cl2O Formula Weight: 128.99 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4830 Melting Point: -4° Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1732063 Merck Reference: 14,3074 UN No.: 2750 MDL No.: MFCD00000951
Formuła: ClH₂CCHOHCH₂Cl
Temp. Wrzenia: 174…176 °C
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 1,366
Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000951
Numer CAS: 96-23-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-491-9
Jednostka: 2750
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,3074