Drukuj
1,3-Dichloro-2-propanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
180180010 180182500
ACRO180180010EA 603 PLN
ACRO180180010 ACRO180182500
1,3-Dichloro-2-propanol 99%
1,3-Dichloro-2-propanol
Formuła: ClH₂CCHOHCH₂Cl
Temp. Wrzenia: 174 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 1,351 g/cm³
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000951
Numer CAS: 96-23-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-491-9
Jednostka: 2750
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03100
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Acidity (HCl) ≤0.1 %