Drukuj
Acetal dimetylowy chloroacetaldehydu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
B25049.22 B25049.36
B25049.22EA 220 PLN
B25049.22 B25049.36
Acetal dimetylowy chloroacetaldehydu ≥97%
Acetal dimetylowy chloroacetaldehydu
Formuła: C₄H₉ClO₂
MW: 124.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 128…130 °C
Temp. topnienia: < –73 °C
Gęstość: 1.094
Temp. Zapłonu: 28 °C (82 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000948
Numer CAS: 97-97-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-624-0
Jednostka: 1993
ADR: 3 III