Drukuj
Acetal dimetylowy chloroacetaldehydu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
108500010 108502500
ACRO108500010EA 656 PLN
ACRO108500010 ACRO108502500
Acetal dimetylowy chloroacetaldehydu 97%
Acetal dimetylowy chloroacetaldehydu
Formuła: C₄H₉ClO₂
MW: 124.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 128
Temp. topnienia: –73 °C
Gęstość: 1.09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000948
Numer CAS: 97-97-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-624-0
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %