Drukuj
Eter dichlorometylo-metylowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03467.0025 8.03467.0100
8.03467.0025EA 729 PLN
8.03467.0025 8.03467.0100
Eter dichlorometylo-metylowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Eter dichlorometylo-metylowy
Formuła: C₂H₄Cl₂O
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000828
Numer CAS: 4885-02-3
Numer WE (dawny EINECS): 225-498-9
Jednostka: 2924
ADR: 3 (8),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 114.95 g/mol
Boiling Point 85 - 87 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 84 hPa (20 °C)
Flash Point 42 °C
Refractive Index 1.43 (20 °C, 589 nm)
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)