2-(2-Chloroetoksy)etanol 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13074.18
A13074.0B
A13074.30
A13074.18EA
337
PLN
A13074.18
A13074.0B
A13074.30
2-(2-Chloroetoksy)etanol 99
2-(2-Chloroetoksy)etanol
Purity: 99%
CAS No.: 628-89-7
Molecular Formula: C4H9ClO2
Formula Weight: 124.57
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4535
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 506015
MDL No.: MFCD00002870
Formuła:
C₄H₉ClO₂ MW: 124.57 g/mol Temp. Wrzenia: 185 °C Gęstość: 1.180 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002870 Numer CAS: 628-89-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-059-9 Jednostka: 3334 ADR: 9 |