Drukuj
2-(2-Chloroetoksy)etanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
172260500 172262500
ACRO172260500EA 274 PLN
ACRO172260500 ACRO172262500
2-(2-Chloroetoksy)etanol 99%
2-(2-Chloroetoksy)etanol
Formuła: C₄H₉ClO₂
MW: 124.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 79
Gęstość: 1.18 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Numer MDL: MFCD00002870
Numer CAS: 628-89-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-059-9
Jednostka: 3334
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4519 to 1.4539 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA