Kwas trichlorooctowy (lodowaty) lodowaty Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
20741.290EA
1730
PLN
20741.290
20741.461
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) lodowaty Ph. Eur.
Kwas trichlorooctowy (lodowaty)
Formuła:
Cl₃CCOOH Temp. Wrzenia: 196 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 54…56 °C Gęstość: 1,63 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004177 Numer CAS: 76-03-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-927-2 Jednostka: 1839 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 13,09700 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 98.0 - 100.5 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
Sulphated ash | Max. 0.1 % |
Residual solvents | Passes test |