Drukuj
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: TCA
20734.460EA 13250 PLN
20734.460 20734.295
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kwas trichlorooctowy (lodowaty)
Formuła: Cl₃CCOOH
MW: 163,39 g/mol
Temp. Wrzenia: 196 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 54…56 °C
Gęstość: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004177
Numer CAS: 76-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-927-2
Jednostka: 1839
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,09700
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Melting point 55 - 59 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %