Drukuj
Kwas trichlorooctowy (lodowaty), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: TCA
0344.0250EA 352 PLN
0344.0250 0344.1000
Kwas trichlorooctowy (lodowaty), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Kwas trichlorooctowy (lodowaty)
Formuła: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 196
Temp. topnienia: 54…56 °C
Gęstość: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004177
Numer CAS: 76-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-927-2
Klasyfikacja Merck : 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Clarity of Solution passes test
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrate (NO3) max. 0.002 %
Residue after Ignition max. 0.02 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Sulfate (SO4) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Phosphate (PO4) max. 5