Drukuj
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TCA
A11156.0BEA 965 PLN
A11156.0B A11156.30 A11156.0I A11156.36
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) ≥99%
Kwas trichlorooctowy (lodowaty)
Purity: 99%
CAS No.: 76-03-9
Molecular Formula: Cl3CCO2H
Formula Weight: 163.39
Odour: Acrid
pH: 1
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 196°
Beilstein Reference: 970119
Merck Reference: 14,9627
UN No.: 1839
MDL No.: MFCD00004177
Formuła: Cl₃CCOOH
MW: 163,39 g/mol
Temp. Wrzenia: 196 °C
Temp. topnienia: 54…58 °C
Gęstość: 1,629
Temp. Zapłonu: 113 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004177
Numer CAS: 76-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-927-2
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,9627
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg