Drukuj
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) ≥99% ACS
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TCA
22156.18EA 412 PLN
22156.18 22156.30 22156.A1
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) ≥99% ACS
Kwas trichlorooctowy (lodowaty)
Formuła: Cl₃CCOOH
MW: 163,39 g/mol
Temp. Wrzenia: 196 °C
Temp. topnienia: 54…58 °C
Gęstość: 1,629
Temp. Zapłonu: 113 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004177
Numer CAS: 76-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-927-2
Jednostka: 1839
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,9627
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg