Drukuj
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TCA
421451000 421455000 421450025
ACRO421451000EA 213 PLN
ACRO421451000 ACRO421455000 ACRO421450025
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) 99+% ACS
Kwas trichlorooctowy (lodowaty)
Formuła: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 196 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 52…58 °C
Gęstość: 1.62 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004177
Numer CAS: 76-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-927-2
Jednostka: 1839
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.03 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %