Drukuj
Chloroaceton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chloropropanon
M-Clarity™ quality level = MQ100
167479-100G 167479-5G
SIAL167479-100GEA 153 PLN
SIAL167479-100G SIAL167479-5G
Chloroaceton, Sigma-Aldrich®
Chloroaceton
Formuła: C₃H₅ClO
MW: 92.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 120
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 36
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000936
Numer CAS: 78-95-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-161-1
Jednostka: 1695
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,02131