5-Chloro-2-pentanon ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Chloropentan-2-one
A10269.14
A10269.22
A10269.36
A10269.14EA
291
PLN
A10269.14
A10269.22
A10269.36
5-Chloro-2-pentanon ≥94%
5-Chloro-2-pentanon
Purity: 94%
CAS No.: 5891-21-4
Molecular Formula: C5H9ClO
Formula Weight: 120.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 63-64°/12mm
Beilstein Reference: 1098490
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001008
Formuła:
C₅H₉ClO MW: 120.58 g/mol Temp. Wrzenia: 63…64 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: –48 °C Gęstość: 1.053 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00001008 Numer CAS: 5891-21-4 Numer WE (dawny EINECS): 227-565-8 Jednostka: 1224 ADR: 3 III |