Drukuj
3-Chlorobutanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-2-butanone
10904-1KG 10904-25KG
SIAL10904-1KGEA 618 PLN
SIAL10904-1KG SIAL10904-25KG
3-Chlorobutanon, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobutanon
Formuła: C₄H₇ClO
MW: 106.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 114
Gęstość: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000865
Numer CAS: 4091-39-8
Numer WE (dawny EINECS): 223-834-9
Jednostka: 1224
ADR: 3 III