3-Chlorobutanon 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Chloro-2-butanone
L14158.22
L14158.36
L14158.22EA
265
PLN
L14158.22
L14158.36
3-Chlorobutanon 96%
3-Chlorobutanon
Purity: 96%
CAS No.: 4091-39-8
Molecular Formula: C4H7ClO
Formula Weight: 106.55
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point:
Formuła:
C₄H₇ClO MW: 106.55 g/mol Temp. Wrzenia: 113…116 °C Temp. topnienia: < –60 °C Gęstość: 1.055 Temp. Zapłonu: 28 °C (82 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000865 Numer CAS: 4091-39-8 Numer WE (dawny EINECS): 223-834-9 Jednostka: 1224 ADR: 3 III |