1,3-Dichloroaceton 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14149.14
A14149.22
A14149.36
A14149.14EA
309
PLN
A14149.14
A14149.22
A14149.36
1,3-Dichloroaceton 96%
1,3-Dichloroaceton
Purity: 96%
CAS No.: 534-07-6
Molecular Formula: C3H4Cl2O
Formula Weight: 126.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Pungent
pH: 4.2
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 605456
Merck Reference: 14,3052
UN No.: 2649
MDL No.: MFCD00000937
Formuła:
ClH₂CC(O)CH₂Cl MW: 126.97 g/mol Temp. Wrzenia: 172…173 °C Temp. topnienia: 40…44 °C Gęstość: 1.383 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000937 Numer CAS: 534-07-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-585-6 Jednostka: 2649 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,03077 |