Drukuj
1,3-Dichloroaceton 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
173630250 173630500 173632500
ACRO173630250EA 230 PLN
ACRO173630250 ACRO173630500 ACRO173632500
1,3-Dichloroaceton 99%
1,3-Dichloroaceton
Formuła: ClH₂CC(O)CH₂Cl
MW: 126.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 173
Temp. topnienia: 38…42 °C
Gęstość: 1.383 g/cm³
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000937
Numer CAS: 534-07-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-585-6
Jednostka: 2649
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,03077
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %