Drukuj
Chloroform stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: w amylenem
M-Clarity™ quality level = MQ200
372978-1L 372978-100ML 372978-2L
SIAL372978-1LEA 598 PLN
SIAL372978-1L SIAL372978-100ML SIAL372978-2L
Chloroform stabilised, Sigma-Aldrich®
Chloroform
Formuła: CHCl₃
Temp. Wrzenia: 61,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM