Drukuj
Chloroform 99,8 Stabilised, CHROMASOLV™ Pest_Residual, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorometan
Stabilizacja: ~1% EtOH
25669-1L 25669-2.5L 25669-6X1L
25669-1LEA 442 PLN
25669-1L 25669-2.5L 25669-6X1L
Chloroform 99,8 Stabilised, CHROMASOLV™ Pest_Residual, Riedel-de Haën™
Chloroform
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Beilstein Number: 1731042
Formuła: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 62 °C
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: Does not flash
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay GC (Product + Ethanol) Min. 99.8 %
Vapor Density 4.1 (vs air)
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Refractive index (n 20/D) 1.444 - 1.446
Suitability for residue analysis Max. 25 ng/l
Contains ~1% ethanol as stabilizer
Vapor Pressure 160 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.445 (lit.)