Chloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w 2-metylo-2-butenie 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83626.320EA
502
PLN
83626.320
83626.290
Chloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Chloroform
Formuła:
CHCl₃ Temp. Wrzenia: 61,7 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –63 °C Gęstość: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000826 Numer CAS: 67-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8 Jednostka: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119486657-20 Klasyfikacja Merck : 13,02160 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) | Min. 99.80 % |
Water | Max. 0.0500 % |
Non-volatile residue | Max. 0.001 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Transmittance (250 nm) | Min. 50.0 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 84.00 % |
Transmittance (280 nm) | Min. 95.0 % |
Transmittance (300 nm) | Min. 98.0 % |
Conforms to BDH 15283 | Passes test |