Chloroform 98 Stabilised, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trichlorometan
Stabilizacja:
0.6 % EtOH
22720.360EA
480
PLN
22720.360
22720.462
22720.550
Chloroform 98 Stabilised, TECHNICAL
Chloroform
Formuła:
CHCl₃ MW: 119.38 g/mol Temp. Wrzenia: 61.7 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –63 °C Gęstość: 1.4832 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000826 Numer CAS: 67-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8 Jednostka: 1888 ADR: 6.1 III REACH: 01-2119486657-20 Klasyfikacja Merck : 13,02160 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 98 % |
Density (20/4) | 1.473 - 1.489 |
E/E | 0.1 - 1.0 % |