Drukuj
Chloroform 99,0-99,4 Stabilised, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorometan
Stabilizacja: 0.4-1 % EtOH
22711.324EA 337 PLN
22711.324 22711.244 22711.461 22711.290 22711.260 22711.540 22711.420
Chloroform 99,0-99,4 Stabilised, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Chloroform
Formuła: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 61.7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119486657-20
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colourless liquid
Assay 99.0 - 99.4 %
Assay (+ stabilizing agent) Min. 99.8 %
Insolubility in alcohol Passes test
IR Spectrum Passes test
Suited for determination with dithizone Passes test
Acidity Max. 0.00014 meq/g
Boiling point 59.5 - 60.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.476 - 1.485
Density (20/20) 1.475-1.481
Substances coloured by H2SO4 Max. 35 APHA
Carbon tetrachloride Max. 100 ppm
Carbonyl compounds (as CO) Max. 50 ppm
Dichloromethane Max. 100 ppm
E/E 0.4 - 1.0 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Free chlorine Max. 0.3 ppm
Ionised chlorine Max. 0.5 ppm
Tetrachloroethylene Max. 100 ppm
Trichloroethylene Max. 100 ppm
Water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.2 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
B (Boron) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to ACS Passes test
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable