Drukuj
Chloroform, odwodniony (max. 0,0100% H2O) 99.0-99.6% stabilised, GPR RECTAPUR® do syntezy
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorometan
Stabilizacja: w etanolu 0,6 %
22710.321EA 277 PLN
22710.321
Chloroform, odwodniony (max. 0,0100% H2O) 99.0-99.6% stabilised, GPR RECTAPUR® do syntezy
Chloroform
Formuła: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Temp. Wrzenia: 61,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 99.6 %
Density (20/4) 1.473 - 1.489
Ethanol 0.1 - 1.0 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm