Drukuj
Chloroform, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorometan
MQ100
1.02447.0500 1.02447.2500
1.02447.0500EA 195 PLN
1.02447.0500 1.02447.2500
Chloroform, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Chloroform
Formuła: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 61.7
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 8 g/L (20 °C)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 119.38 g/mol
Boiling Point 61 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 211 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.45
Density 1.48 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) no data available
Ignition Point 982 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials