Drukuj
Chloroform, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorometan
MQ300
1.02445.0250 1.02445.1000 1.02445.2500 1.02445.6010 1.02445.6025 1.02445.9905 1.02445.4000
1.02445.0250EA 0 PLN
1.02445.0250 1.02445.1000 1.02445.2500 1.02445.6010 1.02445.6025 1.02445.9905 1.02445.4000
Chloroform, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Chloroform
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formuła: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 61.7
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 119.38 g/mol
Boiling Point 61 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 211 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.45
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)