Drukuj
Chloroform, LiChrosolv® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorometan
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02444.1000EA 261 PLN
1.02444.1000 1.02444.2500 1.02444.4000
Chloroform, LiChrosolv® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Chloroform
Formuła: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Temp. Wrzenia: 61,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg