Chloroform 99-99.4% (by GC) stabilised, meets analytical specification of DAB9, BP, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w etanolu
24216-1L
24216-2.5L
24216-250KG
24216-4X2.5L
24216-1LEA
533
PLN
24216-1L
24216-2.5L
24216-250KG
24216-4X2.5L
Chloroform 99-99.4% (by GC) stabilised, meets analytical specification of DAB9, BP, Riedel-de Haën™
Chloroform
Beilstein Number: 1731042
RTECS Number: FS9100000
UNSPSC Code: 12191502
Formuła:
CHCl₃ Temp. Wrzenia: 60-62 °C (1,013 hPa) Temp. topnienia: -63 °C Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000826 Numer CAS: 67-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8 Jednostka: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Klasyfikacja Merck : 13,02160 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance of the substance | complying |
Assay (GC) | 99 - 99.4 % |
Boiling range | 60 - 62 °C |
Density (D 20/20) | 1.479 - 1.484 |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Acid. or alk. react. impurities | complying |
Reaction against H₂SO₄ | complying |
Chloride (Cl) | complying |
Free chlorine | complying |
Foreign chlorine compounds | complying |
Aldehydes | complying |
Ethanol (GC) | 0.6 - 1.0 Gew.% |
Related substances (GC) | complying |