Chloroform ≥99.8% (by GC, corrected for water content) stabilised, ULTRA RESI-ANALYZED® do analiz pozostalosci organicznych, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trichlorometan
Stabilizacja:
w etanolu ~0,75%
Packaged under inert gas.
9257-02EA
806
PLN
9257-88
9257-02
9257-03
Chloroform ≥99.8% (by GC, corrected for water content) stabilised, ULTRA RESI-ANALYZED® do analiz pozostalosci organicznych, J.T.Baker®
Chloroform
Formuła:
CHCl₃ MW: 119,38 g/mol Temp. Wrzenia: 61,7 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –63 °C Gęstość: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000826 Numer CAS: 67-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8 Jednostka: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Klasyfikacja Merck : 13,02160 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Trace Organic Residues - FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤10 |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) | ≤10 |
Assay (CHCl₃) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) | ≥99.8 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Evaporation | ≤2.0 ppm |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Titrable Acid (µeq/g) | ≤0.5 |
Water (by KF, coulometric) | ≤0.05 % |