Chloroform 99,5 Spectrophotometry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trichlorometan
32442.K2
32442.K7
32442.K2EA
582
PLN
32442.K2
32442.K7
Chloroform 99,5 Spectrophotometry
Chloroform
Purity: 99.5+%
CAS No.: 67-66-3
Molecular Formula: CHCl3
Formula Weight: 119.38
Physical Form: Liquid
Density: 1.492
Refractive Index: 1.4460
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 60.5-61.5°
Beilstein Reference: 1731042
Merck Reference: 14,2141
UN No.: 1888
MDL No.: MFCD00000826
Formuła:
CHCl₃ MW: 119.38 g/mol Temp. Wrzenia: 60.5…61.5 °C Temp. topnienia: –63 °C Gęstość: 1.492 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000826 Numer CAS: 67-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8 Jednostka: 1888 ADR: 6.1 III REACH: 05-2114614906-45 Klasyfikacja Merck : 14,2141 |