Drukuj
Tetrachlorometan, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetrachlorek wegla, Czterochlorek wegla
M-Clarity™ quality level = MQ200
02671-1ML 02671-5ML
02671-1MLEA 203 PLN
02671-1ML 02671-5ML
Tetrachlorometan, Supelco®
Tetrachlorometan
Formuła: CCl₄
MW: 153.82 g/mol
Temp. Wrzenia: 76.7
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 1.5942 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 56-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-262-8
Jednostka: 1846
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,01864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=654d70170d29640489b9598785b57872e92c1df0&vid=06606ed5637724de149a11cdb03c11ef06aa115e&prid=web&clid=SAPDAM