Drukuj
Perchloroetan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
148540010 148540025 148541000 148540100
ACRO148540010EA 1210 PLN
ACRO148540010 ACRO148540025 ACRO148541000 ACRO148540100
Perchloroetan 99%
Perchloroetan
Formuła: C₂Cl₆
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 184…190 °C
Gęstość: 2,091 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000799
Numer CAS: 67-72-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-666-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,04698
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 195 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.2 %