Drukuj
Dichlorometan, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
66742-100ML 66742-500ML
SUPL66742-100MLEA 298 PLN
SUPL66742-100ML SUPL66742-500ML
Dichlorometan, Supelco®
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39.8
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06140