Drukuj
Dichlorometan, bezwodny (max. 0,0010% H2O) ≥99.8% stabilised
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Stabilizacja: w 2-metylo-2-butenie 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83682.230EA 338 PLN
83682.230 83682.290
Dichlorometan, bezwodny (max. 0,0010% H2O) ≥99.8% stabilised
Dichlorometan
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formuła: CH₂Cl₂
Temp. Wrzenia: 39,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 10 ppm