Drukuj
Dichlorometan ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Stabilizacja: w etanolu 0,1 %
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83623.320EA 1110 PLN
83623.320 83623.290
Dichlorometan ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
Temp. Wrzenia: 39,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1,3300 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.05 %
Absorbance (240 nm) Max. 0.3
Absorbance (245 nm) Max. 0.1
Absorbance (260 nm) Max. 0.01
Transmittance (240 nm) Min. 50 %
Transmittance (245 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 98 %